1-Allyl-2-thiourée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N-AllylthiouréeTiosinamine
TCIAA0220-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0220-25G TCIAA0220-500G TCIAA0220-100G
1-Allyl-2-thiourée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Allyl-2-thiourée
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116,19 g/mol
Point de fusion: 74 °C
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/50/28927650.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Volhard Method) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité