1-Bromo-3-phénoxypropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1027-25G P1027-250G
TCIAP1027-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1027-25G TCIAP1027-250G
1-Bromo-3-phénoxypropane ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-3-phénoxypropane
Formule: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 1,365 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00000256
Numéro CAS: 588-63-6
EINECS: 209-623-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&vid=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité