Acide (4-acétylphénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Acetylphenoxy)acetic acid
A2182-25G A2182-5G
TCIAA2182-25GEA 112 EUR InStock
TCIAA2182-25G TCIAA2182-5G
Acide (4-acétylphénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-acétylphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(C(O)CH₃))OCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014363
Numéro CAS: 1878-81-5
EINECS: 217-524-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea8ce456935597c4865dc80fa6fc9001bb2a8aab&vid=ea8ce456935597c4865dc80fa6fc9001bb2a8aab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité