Acide (4-iodophénoxy)acétique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0644-25G I0644-5G
TCIAI0644-25GEA 106 EUR InStock
TCIAI0644-25G TCIAI0644-5G
Acide (4-iodophénoxy)acétique ≥97.0% (par GC)
Acide (4-iodophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄I)OCH₂COOH
MW: 278,05 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159.5…160 °C
Numéro MDL: MFCD00014359
Numéro CAS: 1878-94-0
EINECS: 217-531-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&vid=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité