Acide p-tolylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
T0882-25G T0882-250G
TCIAT0882-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0882-25G TCIAT0882-250G
Acide p-tolylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide p-tolylacétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00004353
Numéro CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&vid=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité