p-Tolylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1227-25G T1227-5G
TCIAT1227-25GEA 212 EUR InStock
TCIAT1227-25G TCIAT1227-5G
p-Tolylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
p-Tolylacétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 240°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00009181
Numéro CAS: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eb3d20a7c942a04c9643ae99c8c4fc889f342b&vid=48eb3d20a7c942a04c9643ae99c8c4fc889f342b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité