Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-Methoxyindole-3-acetic acid
M1303-1G M1303-5G
TCIAM1303-1GEA 231 EUR InStock
TCIAM1303-1G TCIAM1303-5G
Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Point de fusion: 150…151 °C
Numéro MDL: MFCD00005638
Numéro CAS: 3471-31-6
EINECS: 222-438-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&vid=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité