Bromo(triphényl)méthane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0512-100G T0512-25G
TCIAT0512-100GEA 300 EUR InStock
TCIAT0512-100G TCIAT0512-25G
Bromo(triphényl)méthane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromo(triphényl)méthane
Formule: (C₆H₅)₃CBr
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000120
Numéro CAS: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&vid=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité