(Chlorométhyl)triméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0862-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0862-25ML TCIAC0862-100ML TCIAC0862-250ML
(Chlorométhyl)triméthylsilane ≥98.0% (par GC)
(Chlorométhyl)triméthylsilane
Formule: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122,67 g/mol
Point d'éclair: -2°C
Numéro MDL: MFCD00000878
Numéro CAS: 2344-80-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/06/28938006.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité