Benzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
B0098-25G B0098-5G
TCIAB0098-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB0098-25G TCIAB0098-5G
Benzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Benzoylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 83.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001942
Numéro CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&vid=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité