2,2'-Phényliminodiéthanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
P0187-25G P0187-500G
TCIAP0187-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0187-25G TCIAP0187-500G
2,2'-Phényliminodiéthanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Phényliminodiéthanol
Formule: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 181,23 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002845
Numéro CAS: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a1be814b133a6053ad07bc712a7e5e48c353f4f&vid=6a1be814b133a6053ad07bc712a7e5e48c353f4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité