2,2'-Butyliminodiéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
B0725-25ML B0725-500ML
TCIAB0725-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0725-25ML TCIAB0725-500ML
2,2'-Butyliminodiéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Butyliminodiéthanol
Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: -70°C
Densité: 0,9681 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002856
Numéro CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&vid=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité