N,N-Diméthyléthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMEA
D1538-25ML D1538-500ML
TCIAD1538-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1538-25ML TCIAD1538-500ML
N,N-Diméthyléthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyléthylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -25°C
Numéro MDL: MFCD00009039
Numéro CAS: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86f0977fc835435d77a0e5d50702dd07c91929b&vid=f86f0977fc835435d77a0e5d50702dd07c91929b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité