Tétraméthylurée ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
T0158-25G T0158-500G
TCIAT0158-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0158-25G TCIAT0158-500G
Tétraméthylurée ≥98.0% (par GC)
Tetramethylurea
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008319
Numéro CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 14,09230
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bc68a78df5d4cfbc160a3335806f37b7e2222d&vid=42bc68a78df5d4cfbc160a3335806f37b7e2222d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9670 to 0.9720
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Refractive index n20/D 1.4490 to 1.4530
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité