1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
T0156-25G T0156-500G T0156-100G
TCIAT0156-25GEA 44 EUR InStock
TCIAT0156-25G TCIAT0156-500G TCIAT0156-100G
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 74…76 °C
Numéro MDL: MFCD00008324
Numéro CAS: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cefb4959c41be1ee2b726cb1901515c838b515e0&vid=cefb4959c41be1ee2b726cb1901515c838b515e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité