Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: PentaméthylsilylamineTMSDMAN,N-Diméthyltriméthylsilylamine

TCIAT0591-25MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAT0591-25ML
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine


Formule: C₅H₁₅NSi
MW: 117,27 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: -19°C
Numéro MDL: MFCD00008297
Numéro CAS: 2083-91-2
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/93/28994793.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité