Vinyltriméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
V0067-100ML V0067-25ML
TCIAV0067-100MLEA 278 EUR InStock
TCIAV0067-100ML TCIAV0067-25ML
Vinyltriméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Vinyltriméthylsilane
Formule: C₅H₁₂Si
Point d'ébullition: 56°C
Densité: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -24°C
Numéro MDL: MFCD00008606
Numéro CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&vid=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité