Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0549-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0549-25G TCIAE0549-250G
Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀IP
MW: 418,26 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Numéro MDL: MFCD00040352
Numéro CAS: 4736-60-1
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/50/28968050.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité