Ethylurée ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethylurea, N-Ethylurea
E0192-25G E0192-500G
TCIAE0192-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAE0192-25G TCIAE0192-500G
Ethylurée ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94.55 °C
Densité: 1,213 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007953
Numéro CAS: 625-52-5
EINECS: 210-898-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1911f70a1dfacc9fa3597ac024be70259189fe20&vid=1911f70a1dfacc9fa3597ac024be70259189fe20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 91.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité