Isocyanate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 181 EUR InStock
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
Isocyanate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Isocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 1,0838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009701
Numéro CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité