Toluène-α-thiol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0287-25G T0287-500G T0287-100G
TCIAT0287-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0287-25G TCIAT0287-500G TCIAT0287-100G
Toluène-α-thiol ≥96.0% (par GC)
Toluène-α-thiol
Formule: C₇H₈S
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004867
Numéro CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&vid=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité