Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0828-500GEA 263 EUR InStock
TCIAM0828-500G TCIAM0828-25G TCIAM0828-100G
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium ≥99.0% (par HPLC)
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342,8 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD00011800
Numéro CAS: 4009-98-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/98/28974298.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité