Cyclohexyl(méthyl)amine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
M0202-25ML M0202-500ML
TCIAM0202-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0202-25ML TCIAM0202-500ML
Cyclohexyl(méthyl)amine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclohexyl(méthyl)amine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00003832
Numéro CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&vid=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité