1,3-Diméthylurée ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Dimethylurea
D0289-25G D0289-500G
TCIAD0289-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0289-25G TCIAD0289-500G
1,3-Diméthylurée ≥98.0% (par GC)
1,3-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 96 °C
Densité: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008286
Numéro CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&vid=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité