1-Méthyl-2-thiourée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0619-25G M0619-100G
TCIAM0619-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM0619-25G TCIAM0619-100G
1-Méthyl-2-thiourée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Méthyl-2-thiourée
Formule: C₂H₆N₂S
MW: 90,15 g/mol
Point de fusion: 119 °C
Numéro MDL: MFCD00004938
Numéro CAS: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1adbebae70cad93e2d31c961ae25dd3497e711&vid=fa1adbebae70cad93e2d31c961ae25dd3497e711&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité