1-Phényl-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
P0237-25G P0237-500G
TCIAP0237-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAP0237-25G TCIAP0237-500G
1-Phényl-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Phényl-2-thiourée
Formule: C₇H₈N₂S
Point d'ébullition: 295 - 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…85 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004933
Numéro CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,07315
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472d4a297d0f402658d0dbf8d877a950cc566a65&vid=472d4a297d0f402658d0dbf8d877a950cc566a65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité