1,3-Diphényl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: N,N'-Diphénylthiourée
TCIAT0197-500GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT0197-500G TCIAT0197-25G
1,3-Diphényl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Diphényl-2-thiourée
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,32 g/mol
Point de fusion: 150…153 °C
Numéro MDL: MFCD00004921
Numéro CAS: 102-08-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03333
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/14/28994514.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité