Dithizone ≥85.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,5-Diphénylthiocarbazone
TCIAD0949-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD0949-25G
Dithizone ≥85.0% (par UV/Vis)
Dithizone
Formule: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MW: 256,33 g/mol
Point de fusion: 169°C
Numéro MDL: MFCD00003025
Numéro CAS: 60-10-6
Merck Index: 14,03377
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/09/28976109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 85.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.55 (E620/E450)
Suitability test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité