Bromure de benzyltributylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1217-25G B1217-500G
TCIAB1217-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB1217-25G TCIAB1217-500G
Bromure de benzyltributylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de benzyltributylammonium
Formule: C₁₉H₃₄BrN
MW: 356,39 g/mol
Point de fusion: 174.5…175 °C
Numéro MDL: MFCD00011848
Numéro CAS: 25316-59-0
EINECS: 246-819-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bcc75f53c2955eb06208314d3d37547c5748b6&vid=d3bcc75f53c2955eb06208314d3d37547c5748b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité