Chlorure de benzyltributylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Benzyltributylammonium chlorure
TCIAB1384-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1384-25G TCIAB1384-500G
Chlorure de benzyltributylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de benzyltributylammonium
Formule: C₁₉H₃₄ClN
MW: 311,94 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Numéro MDL: MFCD00011849
Numéro CAS: 23616-79-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/89/28933189.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité