Chlorure de benzyltriméthylammonium ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0447-25G B0447-500G B0447-100G
TCIAB0447-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0447-25G TCIAB0447-500G TCIAB0447-100G
Chlorure de benzyltriméthylammonium ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
Point de fusion: 239°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011782
Numéro CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea46e8e401c954801aed627aee00a9ab589de910&vid=ea46e8e401c954801aed627aee00a9ab589de910&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité