Benzyltriméthylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1856-25ML B1856-5ML
TCIAB1856-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAB1856-25ML TCIAB1856-5ML
Benzyltriméthylsilane ≥96.0% (par GC)
Benzyltriméthylsilane
Formule: C₁₀H₁₆Si
MW: 164,32 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Densité: 0,872 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00039796
Numéro CAS: 770-09-2
EINECS: 212-218-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&vid=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité