Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2025-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB2025-25G
Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₅H₂₂BrP
MW: 433,33 g/mol
Point de fusion: 299…301 °C
Numéro MDL: MFCD00031707
Numéro CAS: 1449-46-3
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/85/28933785.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité