Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0824-25G B0824-500G
TCIAB0824-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0824-25G TCIAB0824-500G
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₅H₂₂ClP
Point de fusion: 345…347 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011913
Numéro CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d3322466f61abfa3f829860dadb4c417b1b7db&vid=43d3322466f61abfa3f829860dadb4c417b1b7db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité