Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chlorobutyrophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1547-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1547-25G
4'-Chlorobutyrophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Chlorobutyrophénone


Formule: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013647
Numéro CAS: 4981-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité