Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthoxybutyrophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM1436-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM1436-1G TCIAM1436-5G
4'-Méthoxybutyrophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Méthoxybutyrophénone


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 26 °C
Numéro MDL: MFCD00027138
Numéro CAS: 4160-51-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/01/28975601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité