N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0245-500GEA 284 EUR InStock
TCIAH0245-500G TCIAH0245-25G
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005903
Numéro CAS: 3891-07-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/87/28970287.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité