Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1969-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC1969-25G
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène


Formule: C₉H₁₀ClFO
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00018986
Numéro CAS: 1716-42-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/44/28939044.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité