N-(4-Chlorophényl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1958-5G C1958-25G
TCIAC1958-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC1958-5G TCIAC1958-25G
N-(4-Chlorophényl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
N-(4-Chlorophényl)phtalimide
Formule: C₁₄H₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00023048
Numéro CAS: 7386-21-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&vid=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité