2-(Trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2315-25G T2315-5G
TCIAT2315-25GEA 208 EUR InStock
TCIAT2315-25G TCIAT2315-5G
2-(Trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00010297
Numéro CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&vid=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité