3,4-Diméthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Veratrylamine
D4024-25G D4024-5G
TCIAD4024-25GEA 196 EUR InStock
TCIAD4024-25G TCIAD4024-5G
3,4-Diméthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008116
Numéro CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03792fbac004dca0ad133eefb8111ea0a8df0481&vid=03792fbac004dca0ad133eefb8111ea0a8df0481&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité