3,5-Diméthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4025-25G D4025-5G
TCIAD4025-25GEA 289 EUR InStock
TCIAD4025-25G TCIAD4025-5G
3,5-Diméthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052813
Numéro CAS: 34967-24-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&vid=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité