4-(Trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1508-25G T1508-5G
TCIAT1508-25GEA 153 EUR InStock
TCIAT1508-25G TCIAT1508-5G
4-(Trifluorométhyl)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Densité: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010220
Numéro CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&vid=4b62a53cd20aa338ac5d8c181948e9fabb1cbe97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité