N-(Bromométhyl)phtalimide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
P1192-25G P1192-5G
TCIAP1192-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP1192-25G TCIAP1192-5G
N-(Bromométhyl)phtalimide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
N-(Bromométhyl)phtalimide
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…151 °C
Numéro MDL: MFCD00005897
Numéro CAS: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&vid=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité