(2-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0855-25G M0855-500G
TCIAM0855-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0855-25G TCIAM0855-500G
(2-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2-Méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00001902
Numéro CAS: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&vid=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité