(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
D1887-25G D1887-500G
TCIAD1887-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1887-25G TCIAD1887-500G
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00001911
Numéro CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e00449a0631ae806130b7238cb0412479bf470c&vid=6e00449a0631ae806130b7238cb0412479bf470c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité