(4-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0856-25GEA 22 EUR InStock
TCIAM0856-25G TCIAM0856-500G
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 8 °C
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00001919
Numéro CAS: 104-47-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/49/28974349.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité