1-Isopropylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0745-25G I0745-5G
TCIAI0745-25GEA 135 EUR InStock
TCIAI0745-25G TCIAI0745-5G
1-Isopropylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropylpipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 178°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00167971
Numéro CAS: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9fa770df495b2345ef9cc046c86c8d94462a2d&vid=2f9fa770df495b2345ef9cc046c86c8d94462a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité