Phtalimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic acid imide
P0402-25G P0402-500G
TCIAP0402-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0402-25G TCIAP0402-500G
Phtalimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phtalimide
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…238 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005881
Numéro CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 14,07373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40eeeeca3251e67c3a81f1484d60e083ece988a&vid=d40eeeeca3251e67c3a81f1484d60e083ece988a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 238.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité