1,2-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 194 EUR InStock
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥94.0% (par GC)
1,2-Phénylènebis(diméthylsilane)
Formule: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00142462
Numéro CAS: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité